Print…
Isoindoline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 46.4 EUR
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 255…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03502377
Número CAS: 32372-82-0