Print…
3-Iodo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodopyrazole
OR350207-25G OR350207-5G OR350207-10G
APOSOR350207-25GEA 150 EUR
APOSOR350207-25G APOSOR350207-5G APOSOR350207-10G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₃IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12022324
Número CAS: 4522-35-4