Print…
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 42.2 EUR
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-methylthiazole
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Fórmula: C₇H₁₁NS
Ponto de ebulição: 92 °C
Densidade: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036561
Número CAS: 15679-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III