Print…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 75.4 EUR
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017598
Número CAS: 3006-96-0