Print…
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-ε-(tert-Butoxycarbonyl)-N-ɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid, N-ε-Boc-N-ɑ-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Boc)-OH
OR350184-100G OR350184-25G OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA 75.4 EUR
APOSOR350184-100G APOSOR350184-25G APOSOR350184-500G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Fórmula: C₂₆H₃₂N₂O₆
Peso Molecular: 468.55 g/mol
Ponto de Fusão: 129…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037138
Número CAS: 71989-26-9