Print…
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR350163-5G OR350163-25G
APOSOR350163-5GEA 58 EUR
APOSOR350163-5G APOSOR350163-25G
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086891
Número CAS: 5764-85-2