Print…
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350148-100G OR350148-25G
APOSOR350148-100GEA 94.4 EUR
APOSOR350148-100G APOSOR350148-25G
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: >230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001790
Número CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0