Print…
2,5-Dibromopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR350122-100G OR350122-25G OR350122-5G
APOSOR350122-100GEA 0 EUR
APOSOR350122-100G APOSOR350122-25G APOSOR350122-5G
2,5-Dibromopyrimidine
2,5-Dibromopyrimidine
Fórmula: C₄H₂Br₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275684
Número CAS: 32779-37-6