Print…
Diphenylphosphine oxide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 126 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₂H₁₁OP
Ponto de ebulição: 105 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002079
Número CAS: 4559-70-0