Print…
DL-prolina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350110-100G OR350110-500G
APOSOR350110-100GEA 0 EUR
APOSOR350110-100G APOSOR350110-500G
DL-prolina 98%
DL-prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005250
Número CAS: 609-36-9