Print…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 72.5 EUR
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fórmula: C₂₁H₁₉ClO₂
Ponto de Fusão: 119…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008409
Número CAS: 40615-36-9