Print…
5-Chloro-m-xylene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350094-5G OR350094-1G OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA 0 EUR
APOSOR350094-5G APOSOR350094-1G APOSOR350094-25G
5-Chloro-m-xylene 96%
5-Chloro-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Cl
Ponto de ebulição: 187 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060273
Número CAS: 556-97-8