Print…
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 63.8 EUR
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Fórmula: C₄H₃ClN₂O
Ponto de Fusão: 194…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233957
Número CAS: 4765-77-9