Print…
3-Chloro-2-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR350086-25G OR350086-5G
APOSOR350086-25GEA 68.3 EUR
APOSOR350086-25G APOSOR350086-5G
3-Chloro-2-nitrotoluene
3-Chloro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 80 °C/2mmHg
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117977
Número CAS: 5367-26-0
UN: 2433
ADR: 6.1,III