Print…
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350054-1G OR350054-250MG
APOSOR350054-1GEA 66.7 EUR
APOSOR350054-1G APOSOR350054-250MG
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038121
Número CAS: 1668-84-4