Print…
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid
OR350049-5G OR350049-1G
APOSOR350049-5GEA 36.4 EUR
APOSOR350049-5G APOSOR350049-1G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00152680
Número CAS: 3813-52-3