Print…
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350043-1G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 0 EUR
APOSOR350043-1G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374394
Número CAS: 82827-09-6