Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350041-100G OR350041-25G OR350041-5G
APOSOR350041-100GEA 104 EUR
APOSOR350041-100G APOSOR350041-25G APOSOR350041-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 78…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063149
Número CAS: 18942-49-9