Print…
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamic acid tert-Butyl ester, [1-(Boc-amino)cyclopropyl]methanol, tert-Butyl [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamate, [1-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropyl]methanol
OR350017-1G OR350017-5G OR350017-10G
APOSOR350017-1GEA 21.9 EUR
APOSOR350017-1G APOSOR350017-5G APOSOR350017-10G
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate 98%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Peso Molecular: 187.2362 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749954
Número CAS: 107017-73-2