5-Acetyl-2-norbornene
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350014-1G
OR350014-5G
APOSOR350014-1GEA
43.5
EUR
APOSOR350014-1G
APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Fórmula:
C₉H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167570 Número CAS: 5063-03-6 |