Print…
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Adamantanedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxyadamantane, (1s,3s,5r,7r)-Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
OR350008-25G OR350008-100G
APOSOR350008-25GEA 88.6 EUR
APOSOR350008-25G APOSOR350008-100G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₄
Peso Molecular: 224.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167790
Número CAS: 39269-10-8