Print…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 235 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001487
Número CAS: 2756-85-6