Print…
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene
OR3493-1G OR3493-5G OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3493-1G APOSOR3493-5G APOSOR3493-25G
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
3-Bromo-5-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437596
Número CAS: 329944-72-1