Print…
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR3487-10G OR3487-1G OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA 0 EUR
APOSOR3487-10G APOSOR3487-1G APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368877
Número CAS: 762262-09-9