Print…
3-Ethynyltoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 170…175 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318174
Número CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III