Print…
2-Ethynyltoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-2-methylbenzene, 2-Methylphenylacetylene
OR3480-1G OR3480-5G OR3480-25G
APOSOR3480-1GEA 88.6 EUR
APOSOR3480-1G APOSOR3480-5G APOSOR3480-25G
2-Ethynyltoluene
2-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 50…60 °C/30mmHg
Densidade: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427202
Número CAS: 766-47-2
UN: 3295
ADR: 3,III