Print…
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 358 EUR
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₆
Peso Molecular: 212.12 g/mol
Ponto de Fusão: 163…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007255
Número CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Merck Index: 13,03303