Print…
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346706-1G OR346706-5G
APOSOR346706-1GEA 318 EUR
APOSOR346706-1G APOSOR346706-5G
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10001572
Número CAS: 14633-17-1