Print…
α,α-Dimethoxytoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzaldehyde dimethyl acetal
OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 21.9 EUR
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α,α-Dimethoxytoluene
α,α-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 196 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008491
Número CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0