Print…
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 84.1 EUR
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Fórmula: C5H2ClN3
Ponto de Fusão: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001466
Número CAS: 38275-56-8