Print…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 29 EUR
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₃
Ponto de Fusão: 240…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659520
Número CAS: 228410-90-0