Print…
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346346-1G OR346346-250MG
APOSOR346346-1GEA 470 EUR
APOSOR346346-1G APOSOR346346-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 40053-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II