Print…
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 133 EUR
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099597
Número CAS: 1011-46-7