Print…
(6-Chloro-pyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346263-5G OR346263-1G
APOSOR346263-5GEA 0 EUR
APOSOR346263-5G APOSOR346263-1G
(6-Chloro-pyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
(6-Chloro-pyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062421
Número CAS: 171178-45-3