Print…
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 119 EUR
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Fórmula: C₅H₉BrO
Ponto de ebulição: 74…75 °C/46mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015716
Número CAS: 19967-55-6
UN: 3265
ADR: 8,III