Print…
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346249-1G OR346249-500MG OR346249-5G
APOSOR346249-1GEA 353 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG APOSOR346249-5G
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClO₃S
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974038
Número CAS: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II