Print…
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 EUR
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₂ClN₃
Peso Molecular: 197.67 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115049
Número CAS: 87394-65-8