Print…
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Verapamil Impurity K
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 EUR
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800230
Número CAS: 20850-49-1