Print…
Isopropylsulphamoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 306 EUR
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Fórmula: C₃H₈ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09753748
Número CAS: 26118-67-2
UN: 3265
ADR: 8,II