Print…
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346193-1G OR346193-500MG
APOSOR346193-1GEA 0 EUR
APOSOR346193-1G APOSOR346193-500MG
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO₃S
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142789
Número CAS: 1208081-26-8
UN: 3261
ADR: 8,II