Print…
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346185-1G OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA 108 EUR
APOSOR346185-1G APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839084
Número CAS: 51986-17-5