Print…
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346184-1G OR346184-5G
APOSOR346184-1GEA 0 EUR
APOSOR346184-1G APOSOR346184-5G
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12131137
Número CAS: 103626-03-5