Print…
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346170-1G OR346170-500MG
APOSOR346170-1GEA 0 EUR
APOSOR346170-1G APOSOR346170-500MG
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Peso Molecular: 188.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845756
Número CAS: 1208081-34-8