Print…
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 0 EUR
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, Grau técnico
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀ClNO₃
Ponto de Fusão: 112…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046089
Número CAS: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3