Print…
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346146-1G OR346146-5G
APOSOR346146-1GEA 0 EUR
APOSOR346146-1G APOSOR346146-5G
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₈O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11227239
Número CAS: 65369-31-5