Print…
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 1050 EUR
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂S
Ponto de Fusão: 201…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110341
Número CAS: 66975-83-5