Print…
5-Bromo-3-methylisothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346140-1G OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA 201 EUR
APOSOR346140-1G APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Fórmula: C₄H₄BrNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318949
Número CAS: 20493-60-1