Print…
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 227 EUR
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12402514
Número CAS: 163137-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II