Print…
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346124-1G OR346124-5G
APOSOR346124-1GEA 217 EUR
APOSOR346124-1G APOSOR346124-5G
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313628
Número CAS: 376387-68-7