Print…
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346122-1G OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA 0 EUR
APOSOR346122-1G APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Fórmula: C₅H₃N₃O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076649
Número CAS: 62078-43-7